Fontos dokumentumok
SML0350
AZD-7762 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-(3-Fluorophenyl)-3-ureidothiophene-2-carboxylic acid N-[(S)-piperidin-3-yl]amide hydrochloride, AZD 7762 hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.NC(=O)Nc1cc(sc1C(=O)N[C@H]2CCCNC2)-c3cccc(F)c3
InChI
1S/C17H19FN4O2S.ClH/c18-11-4-1-3-10(7-11)14-8-13(22-17(19)24)15(25-14)16(23)21-12-5-2-6-20-9-12;/h1,3-4,7-8,12,20H,2,5-6,9H2,(H,21,23)(H3,19,22,24);1H/t12-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFZBLOIXZRZEDG-YDALLXLXSA-N
Alkalmazás
- as a checkpoint kinase 1 and 2 (CHK1/2) inhibitor to study its effect on the efficiency of non-homologous end-joining (NHEJ) repair in breast cancer cell lines
- as a CHK1 inhibitor to serve as a positive control for replication stress in the assessment of fork restart events
- as a CHK1/2 inhibitor to study its effects on DNA lesions during mice zygote development
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)