PLA0269
Rabbit anti-HSP60 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Szinonimák:
60 kDa chaperonin, CPN60, GroEL, HLD4, HSP-60, HSP60, HSP65, Heat shock protein 60, HuCHA60, P60 lymphocyte protein, SPG13, chaperonin 60, heat shock 60kD protein 1 (chaperonin), heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin), heat shock protein 65, mitochondrial matrix protein P1, short heat shock protein 60 Hsp60s1, spastic paraplegia 13 (autosomal dominant)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
elérési szám
NP_002147.2
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
rabbit ... HSP60(3329)
Általános leírás
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
HSP60 is also found to interact with the transcription factor interferon regulatory factor 3 (IRF3), which is involved in the induction of IFN-β (interferon- β) signaling pathway, a crucial host-protective response.
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Loading controls in western blotting application.
Betöltési kontrollok western blotting alkalmazásban.