ZMS1055
Anti-RSV Fusion Protein Antibody, clone 131-2A ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Fusion Glycoprotein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
131-2A, recombinant monoclonal
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 63.45 kDa
observed mol wt ~45 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
virus
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Immunocytochemistry in RSV infected HEp-2 cells.
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:1,000 dilution of this antibody detected RSV Fusion Protein in RSV infected HEp-2 cells.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected RSV Fusion Protein in lysate from RSV infected HEp-2 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected RSV Fusion Protein in RSV infected HEp-2 cells.
ELISA Analysis: A representative lot detected RSV Fusion Protein in ELISA applications (Newby, J., et. al. (2017). Nat Commun. 8(1):833).
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected RSV Fusion Protein in one million RSV infected HEp-2 cells.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected RSV Fusion Protein in Flow Cytometry applications (Preugschas, H.F., et. al. (2019). Cell Microbiol. 21(1):e12955).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)