Fontos dokumentumok
PG240200
Supelco
Controlled pore glass–uncoated
nominal diameter 240 Å, 120-200 mesh
Szinonimák:
Glass, controlled-pore
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41115716
NACRES:
SB.52
Forma
powder
technika/technikák
LPLC: suitable
Mátrix
Silica
mátrix aktív csoport
polymer
részecskeméret
120-200 mesh
pórusméret
240 Å nominal diameter
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)