Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
M062000-0.25G
52 100,00 Ft
M062000-1G
197 000,00 Ft
52 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.51
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Minőségi szint
típus
for DNA synthesis
termékcsalád
Proligo Reagents
pórusméret
500 Å
λ
conforms (UV/VIS Identity)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
1 of 4
Ez a tétel | M403000 | M303000 | M802000 |
|---|---|---|---|
| type for DNA synthesis | type - | type - | type - |
| product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line - |
| pore size 500 Å | pore size 1000 Å | pore size 500 Å | pore size 2000 Å |
| λ conforms (UV/VIS Identity) | λ - | λ - | λ - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Általános leírás
Amino-ON CPG can be employed to introduce a covalently bound, primary amino group at the 3′-end of an oligonucleotide. It comprises a protected hexylamino group. The free amine is liberated under the alkaline conditions that are employed to cleave and deprotect the oligonucleotide on the support, while the hexylamino group remains attached to the oligonucleotide. The Amino-ON CPG further comprises a DMT-protective group which is removed in the first synthesis cycle. The synthesis of oligonucleotides is conducted in the same manner as with nucleoside-loaded CPG, without changes in any of the reagents of the synthesis. Amino-ON CPG can be employed to conjugate biotin, fluorescein or other modifiers and reporter groups to the 3′-end of oligonucleotides or to attach oligonucleotides to surfaces. Proligo′s Amino-ON CPG combines the advanced features of cleavage and deprotection under mild conditions, and maintenance of the integrity of the 3′-modification with high synthesis yields.
Tulajdonságok és előnyök
- Introduces a primary amino group attached to a C6-linker
- Fully compatible with standard phosphoramidite reagents and synthesis conditions
- Can be used with DNA and RNA; 5′-oligonucleotide modifications such as fluorescein or biotin; and with the synthesis of thioated DNA oligonucleotides
- Compatible with dG(dmf) fast deprotection chemistry: the oligonucleotide can be cleaved from the support and deprotected in concentrated ammonia at 55 °C in 2 hours
- Provides all the advantages of homogeneous pore-size porous glass supports
- DMT-protected in the same way as standard nucleoside-loaded CPG
Jogi információk
This product and it use is covered under US Patent Number 7,329,515
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?