Fontos dokumentumok
P9287
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–R-Phycoerythrin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
GoatAnti-Mouse IgG (whole molecule)–R-PE
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
phycoerythrin (R-PE) conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:20
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?