Fontos dokumentumok
93595
Trypan Blue solution
0.4%, for microscopy
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy
Minőségi szint
Forma
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
0.4%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
blue to very dark blue
sűrűség
1.007 g/mL at 20 °C
εmax
1.4 at 603 nm in methanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
- it is a routinely used for viability testing for diverse cell types including frozen sperm and aortic muscle cells exposed to antifungal agents.
- employed as a collagen stain in a Van Gieson procedure
- To stain amyloid, Trypan blue is considered as a blue alternative to Congo red in Puchtler-Bennhold stains.
- used as a fluorescent tracer of cell populations in embryology
- used as a tumor promoter modulating permeability of lysosomal membranes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.