RPMI 8866 Cell Line human
95041316, human blood, Lymphoblastoid
Szinonimák:
R8866 Cells, RPMI8866 Cells, Roswell Park Memorial Institute 8866 Cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
RPMI 8866 Cell Line human, 95041316, Lymphoblastoid from blood
biológiai forrás
human blood
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Not specified
morfológia
Lymphoblastoid
termékek
Not specified
receptorok
Immunoglobulin E (IgE) binding factor, Calcitonin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
DNS profil
CSF1PO: 11
D13S317: 10,14
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,16
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)