Fontos dokumentumok
P9246
PB28 dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
1-Cyclohexyl-4-(3-(5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)-n-propyl)piperazine dihydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
H2O: ~10 mg/mL at 60 °C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].COc1cccc2C(CCCN3CCN(CC3)C4CCCCC4)CCCc12
InChI
1S/C24H38N2O.2ClH/c1-27-24-14-6-12-22-20(8-5-13-23(22)24)9-7-15-25-16-18-26(19-17-25)21-10-3-2-4-11-21;;/h6,12,14,20-21H,2-5,7-11,13,15-19H2,1H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSRBJOQIBXACIV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3