Fontos dokumentumok
5.08159
Sigma-Aldrich
Salvinorin A
Szinonimák:
Salvinorin A, κ-opioid Receptor Agonist, Salvinorin A, Divinorin A
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H28O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
432.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
4.3 nM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
ethanol: 10 mM
DMSO: 50 mM
tárolási hőmérséklet
−70°C
InChI
1S/C23H28O8/c1-12(24)30-16-9-15(20(26)28-4)22(2)7-5-14-21(27)31-17(13-6-8-29-11-13)10-23(14,3)19(22)18(16)25/h6,8,11,14-17,19H,5,7,9-10H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,19-,22-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OBSYBRPAKCASQB-AGQYDFLVSA-N
Általános leírás
A highly potent and selective non-alkaloid positive allosteric modulator of Κ-opioid receptors (Ki = 4.3 nM and 16 nM for native and cloned κ-opioid receptors, respectively). Also acts as a D2DR partial agonist (Ki = 5-10 nM). Used in studies of addition.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
k opioid receptor
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Roth, B. et al., 2002. PNAS.99, 11934.
Valdés III., j., et al., 1984. J. Organic Chem.49, 4716.
Ortega, A., et al., 1982. J. of Chem. Society, Perkins Transactions I. 2505.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3