Merck
1566001
USP
Prochlorperazine maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Prochlorperazine dimaleate salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H24ClN3S · 2C4H4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
606.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
prochlorperazine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
InChI
1S/C20H24ClN3S.2C4H4O4/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSKIOWHQLUWFLG-SPIKMXEPSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Prochlorperazine maleate USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Prochlorperazine Maleate Tablets
  • Prochlorperazine Oral Solution
  • Prochlorperazine Suppositories
  • Prochlorperazine Edisylate Injection
  • Prochlorperazine
  • Prochlorperazine Edisylate
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phenothiazine antipsychotic; D2 dopamine receptor antagonist; antispasmodic
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3