Fontos dokumentumok
P8861
Pyrrolnitrin from Pseudomonas cepacia
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
3-Chloro-4-(3-chloro-2-nitrophenyl)pyrrole
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c(Cl)cccc1-c2c[nH]cc2Cl
InChI
1S/C10H6Cl2N2O2/c11-8-3-1-2-6(10(8)14(15)16)7-4-13-5-9(7)12/h1-5,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QJBZDBLBQWFTPZ-UHFFFAOYSA-N
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2