Fontos dokumentumok
68388
Phytic acid sodium salt hydrate
≥90% phosphorus (P) basis (dry basis)
Szinonimák:
myo-Inositol hexakis(dihydrogen phosphate), Inositol hexakisphosphate, Inositol hexaphosphoric acid, InsP6
Teszt
≥90% phosphorus (P) basis (dry basis)
form
powder
szennyeződések
≤0.1% inorganic phosphorus
veszteség
≤25.0% loss on drying
szín
white
mp
53.27 -53.87 °C ((127.89 - 128.97 °F ) )
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
kation nyomok
Na: >10 (mole/m)
alkalmasság
conforms to structure for Proton NMR spectrum
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H18O24P6.12Na/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;;;;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;;;;;;;;/q;12*+1/p-12
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KETSPIPODMGOEJ-UHFFFAOYSA-B
Alkalmazás
- Iron Fortification of Lentil (Lens culinaris Medik.) to Address Iron Deficiency.: This research explores the use of phytic acid sodium salt hydrate in iron fortification processes for lentils, addressing iron deficiency in human nutrition and enhancing the nutritional value of lentil-based diets (Podder et al., 2017).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1