407125
D-myo-Inositol 1,2,3,4,5,6-Hexakisphosphate, Dodecasodium Salt, Zea mays
Major phosphorus compound in plants that chelates with a variety of di- and trivalent cations.
Szinonimák:
D-myo-Inositol 1,2,3,4,5,6-Hexakisphosphate, Dodecasodium Salt, Zea mays, D-Ins(1,2,3,4,5,6)P₆, 12Na, Phytic Acid, 12Na
Teszt
≥85% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C6H18O24P6.12Na/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;;;;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;;;;;;;;/q;12*+1/p-12
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KETSPIPODMGOEJ-UHFFFAOYSA-B
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Chelates with a variety of di- and trivalent cations
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Graf, E., and Eaton, J.W. 1993. Nutr. Cancer19, 11.
WGK
WGK 3