Fontos dokumentumok
P7556
Progesterone-Water Soluble
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Progesterone: HBC complex, Progesterone: methyl-β-cyclodextrin complex
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder
koncentráció
≥65% (HPLC)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Géninformáció
human ... ABCB1(5243) , AR(367) , CYP2C9(1559) , EBP(10682) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , NR3C1(2908) , NR3C2(4306) , PGR(5241) , SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413) , Pgr(25154)
Általános leírás
Alkalmazás
- for in vitro maturation of oocyte complexes
- as a σ1R antagonist to study its effect on sigma 1 receptor
- to study its effect on the differentiation of human multipotent mesenchymal stromal cells (hMSCs) in vitro
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)