Merck
Petri-edények
üveg Petri-csészék
A Petri-edények átlátszó műanyagból (általában polikarbonátból vagy polisztirolból) vagy boroszilikátüvegből készült sekély edények, amelyek lehetnek fedéllel vagy fedél nélkül. Ezeket általában a mikrobiológiában használják mikroorganizmusok, például baktériumok és gombák tenyésztésére és megfigyelésére. Az edények steril környezetet biztosítanak a mikroorganizmusok számára a növekedéshez, és gyakran tápanyagban gazdag agar szubsztrátummal töltik meg őket, amely támogatja a mikroorganizmusok növekedését. Más alkalmazásokhoz is használják őket, többek között sejttenyésztésre és minőségellenőrzési vizsgálatokra az élelmiszeriparban. Ezek lehetnek eldobható vagy újrafelhasználhatóak, az újrafelhasználható típusok képesek ellenállni az ismételt sterilizálási eljárásoknak (nedves vagy száraz).
Polikarbonát/Polisztirol Petri-csészék
Nunc és Nunclon® sejttenyésztő tálak
Ezek a tálak kör alakúak, sterilek, γ-sugárzással kezeltek és polisztirolból készülnek. Kaphatók kezelt és kezeletlen felülettel is, és általában szellőztetett vagy nem szellőztetett fedéllel rendelkeznek. Ezeket az edényeket általában sejttenyésztésben használják.
Corning® Falcon® bakteriológiai Petri-csészék
Ezek az edények sterilek, az optimális átláthatóság érdekében szűz polisztirolból készültek, és fedéllel vannak ellátva. Alkalmasak mikrobiális tenyésztéshez.
Corning® felületkezelt sejtkultúra Petri-csészék
Ezek a csészék steril és nem steril változatban is kaphatók, optimális átlátszóságú polisztirolból készültek. Háromszorosan szellőző fedéllel rendelkeznek az optimális szellőzés érdekében, és kör vagy négyzet alakban, standard vagy strapabíró műanyagból kaphatók.  
Greiner sejttenyésztő Petri-csészék
Ezek az edények steril, szűz polisztirolból készülnek az optimális átlátszóság érdekében, és fedéllel rendelkeznek. Az optimális sejtmegtapadásra vagy a sejtmegtapadás gátlására specializált szövetkultúra- vagy ultra-alacsony kötődésű kezelésekkel is kaphatók.  
TPP® szövettenyésztő tálak
Ezek a tálak kör alakúak, sterilek, optikailag átlátszóak, γ-sugárzással kezeltek és kiváló minőségű polisztirolból készültek. A tál alja szövettenyésztésre van kezelve, és az alján fogazott gyűrű található a könnyű kezelhetőség érdekében.
Petri-csészék Petri-párnákkal
Ezek a Petri-csészék egyszeri használatra készültek, eldobható műanyagból készültek, és egy nedvszívó petri-fel vannak ellátva a membránszűréssel befogott mikroorganizmusok tenyésztéséhez. Ez a termék számos ampullás táptalajcsaláddal kompatibilis, beleértve az élesztő- és penészgombát, az összszámlálást, valamint a specifikus mikroorganizmusok kimutatását és megszámlálását, mint például az E. coli.
Üveg Petri-csészék
Pyrex® Petri-csészék/h3>
A Pyrex® tálak lapos, átlátszó, boroszilikát üvegből készült, fedővel ellátott Petri-csészék. Az edény szélei gyöngyözött kialakításúak a mechanikai szilárdság fokozása és a fenék és a fedél oldalfala közötti egyenletes távolság biztosítása érdekében, ami hatékonyan minimalizálja a kondenzált nedvesség által az oldalakon okozott kapilláris hatást. Kémiai vagy termikus szempontból nem befolyásolják őket a laboratóriumokban általánosan alkalmazott módszerek, ahol rutinszerűen sterilizálnak.
BRAND® Petri-csészék
A Brand® Petri-csészék nem sterilek, és szódabikarbónás üvegből készülnek, fedéllel együtt. Mind az alap, mind a fedél sík, buborékoktól és csíkoktól mentes.
Aldrich Essentials Petri-csészék
Ezek a Petri-csészék nem steril, és szódás-mészüvegből készültek. Nem kezelt felülettel rendelkeznek és fedéllel vannak ellátva.
Foxx Life Sciences Borosil® kultúra/ Petri-csészék
Ezek a Petri-csészék kiváló minőségű, eldobható edények, amelyek kompatibilisek a legtöbb automatizált rendszerrel. Kivételes optikai tisztaságot biztosítanak, így mikroszkóppal való használatuk kényelmes. Kialakításuk lehetővé teszi az egymásra helyezést, ami sok helyet takarít meg az inkubátorban. A szellőztetett tálak emelt fedéllel rendelkeznek a kiváló gázcsere és párolgás érdekében, míg a nem szellőztetett tálak lapos fedéllel rendelkeznek a párolgás megakadályozása és a hosszabb inkubációs időszakok elősegítése érdekében, különösen alkalmasak anaerob alkalmazásokhoz. Ezek az aszeptikus edények tiszta helyiségekben, alacsony biológiai terhelési körülmények között készülnek, így minden alkalmazásban a legjobb eredményeket biztosítják.
Corning® Soda Lime Silica Glass Petri Dishes
A Petri-csészék kör alakúak, újrafelhasználhatóak, nem sterilek, és szódabikarbónás üvegből készülnek, fedéllel együtt.
Duran® Petri-csészék (szekcionált)
Ezek a csészék szekcióval vagy anélkül kaphatók, és agar készítéséhez, valamint biológiai és klinikai munkákhoz használhatók.