Fontos dokumentumok
CLS430166
Corning® tissue-culture treated culture dishes
D × H 60 mm × 15 mm
Szinonimák:
petri dish
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NA.75
material
polystyrene
round
sterilitás
sterile
kiszerelés
sleeve of 20
gyártó/kereskedő neve
Corning 430166
Mé × Ma
60 mm × 15 mm
külső felület
21 cm2
Tulajdonságok és előnyök
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Treated for optimal cell attachment
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Lid is supplied with vents to provide consistent gas exchange
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)