Fontos dokumentumok
P5112
Sigma-Aldrich
Greiner dishes
petri dish, 35 x 10 mm, triple vented
Szinonimák:
cell culture dishes, culture dishes, petri dishes
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.14
material
polystyrene
round
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 740 ea (74 x packs 10)
gyártó/kereskedő neve
Greiner 627161
kapacitás
10 mL
átmérő × Ma
35 mm × 10 mm
külső felület
8.7 cm2
hasznos térfogat
5 mL
alkalmasság
suitable for (bacteriological applications)
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
  • Greiner dishes are made from high-quality clear polystyrene.
  • Dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses.
  • Manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
  • Vented design enables easy gas exchange.
  • Stackable dishes offer a convenient space-saving option.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)