MAB1563
Anti-Presenilin-1 Antibody, NT, clone hPS1-NT
culture supernatant, clone hPS1-NT, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-ACNINV3, Anti-FAD, Anti-PS-1, Anti-PS1, Anti-S182
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
hPS1-NT, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PSEN1(5663)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoblotting: 1:250-1:500. Recommend blocking buffer is TBS containing 5% non fat milk and 0.01% Tween 20. It is recommended that you also dilute the antibody in this blocking buffer. Incubate with the MAB1563 for 1 to 2 hours at room temperature or overnight at 4°C.
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1