ABS1513-I
Anti-phospho-Ubiquitin (Ser65)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Ubiqutin, Ser65 phosphorylated, Ub, Ser65 phosphorylated
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse (based on 100% sequence homology), guinea pig (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer65)
Géninformáció
human ... UBB(7314)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution from a representative lot detected GST-PINK1-catalyzed Ser65 phosphorylation of recombinant Ubiquitin.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected phospho-Ubiquitin (Ser65) in PINK1 expressing HeLa cells without and with CCCP treatment. (Courtesy of Dr. Noriyuki Matsuda).
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected cellular ubiquitin Ser65 phosphorylation induction in 10 µg of lysate from PINK1-expressing HeLa cells upon CCCP (Cat. No. 215911) treatment.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1