Fontos dokumentumok
P6987
Greiner CELLSTAR® dish
diam. × H 35 mm × 10 mm, vented
Szinonimák:
cell culture dish, cell culture plate, cell culture plates, Greiner CELLSTAR® cell culture dishes
Méret kiválasztása
740 EA
104 000,00 Ft
104 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
740 EA
104 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.14
104 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
material
circles
polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 740 ea (Internal packs of 10)
gyártó/kereskedő neve
Greiner 627160
átmérő × Ma
35 mm × 10 mm
edénykapacitás
10 mL
edényátmérő
35 mm
külső felület
8.7 cm2
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
The CELLSTAR®culture dish combines the convenience of astandard size 35 mm disposable plastic cell culture dish with the optical quality of glass, providing superior high-resolution microscopic images of invitro cultivated cultures. Made from high-grade polystyrene combined with an integrated glass bottom. The innovative design of the dish provides a single-plane, flat bottom with a consistent working distance and maximal planarity. Moreover, the dish bottom configuration facilitates optimal thermal conductivity andavoids thermal variations in heated platforms used for live cell imaging.
Tulajdonságok és előnyök
  • Greiner CELLSTAR™ dishes are manufactured from highly transparent crystal clear polystyrene for optimal microscopic examinations.
  • Surface treated for optimal cell attachment and maximum cell proliferation.
  • Vented - to facilitate optimal gas exchange.
  • Dishes are stackable and provide a convenient space-saving option.
  • Free from detectable RNA, DNA, endotoxins, and human DNA.
  • Pyrogen-free and non-cytotoxic.
Jogi információk
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)