Fontos dokumentumok
P6248
Anti-Parkin antibody, Mouse monoclonal
clone PRK8, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-AR-JP, Anti-LPRS2, Anti-PARK2, Anti-PDJ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PRK8, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, rat, hamster, human
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using using rat brain cytosolic S1 extract
izotípus
IgG2b
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PARK2(5071)
mouse ... Park2(50873)
rat ... Park2(56816)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- Immunoblotting
- Immunoprecipitation[63}
- Immunocytochemistry
- to label parkin in pull-down assay
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)