P2611
Pectinase from Aspergillus aculeatus
aqueous solution, ≥3,800 units/mL
Szinonimák:
Pectinex® Ultra SPL
About This Item
Javasolt termékek
form
aqueous solution
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥3,800 units/mL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3