Fontos dokumentumok
A5964
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine–Peroxidase antibody produced in mouse
clone PT-66, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine, Phospho-Tyr, Phospho-tyrosine, p-Tyr
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PT-66, monoclonal
Forma
lyophilized powder
kiszerelés
vial of 0.2 mL conjugate
technika/technikák
direct ELISA: 1:60,000 using Phosphotyrosine-BSA
dot blot: 1:40,000-1:200,000 using phosphotyrosine-BSA using chromogenic and chemiluminescent substrates, respectively
izotípus
IgG1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- Chemiluminescence dot blot
- kinase assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)