P5172
Prostaglandin D2
≥95%, synthetic
Szinonimák:
(5Z,9α,13E,15S)-9,15-Dihydroxy-11-oxoprosta-5,13-dien-1-oic-acid, PGD2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(C\C=C/CCCC(O)=O)[C@@H](O)CC(=O)[C@]1([H])\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-18,21-22H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHMBVRSPMRCCGG-OUTUXVNYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges