Fontos dokumentumok
P5069
Prostaglandin F2α tris salt
synthetic, suitable for cell culture
Szinonimák:
(5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxyprosta-5,13-dienoic acid tris salt, PGF2α−Tris
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.[H][C@]1(C\C=C/CCCC(O)=O)[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@]1([H])\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5.C4H11NO3/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-4-,13-12+;/t15-,16+,17+,18-,19+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYGXEHDCSOYNKY-RZHHZEQLSA-N
Géninformáció
human ... PTGFR(5737)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)