Fontos dokumentumok
538909
Sigma-Aldrich
Prostaglandin D2
Major prostaglandin metabolite in brain and an important inflammatory mediator in mast cells.
Szinonimák:
Prostaglandin D2, PGD₂
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H32O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
352.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
ethanol: 100 mg/mL
acetone: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H]([C@H](C(=O)C1)\C=C\[C@@H](O)CCCCC)C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-18,21-22H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHMBVRSPMRCCGG-OUTUXVNYSA-N
Általános leírás
Major prostaglandin metabolite in the brain and an important inflammatory mediator in mast cells. Neuromodulator that evokes nerve-mediated Cl- secretion. Stimulates adenylate cyclase.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Adenylate cyclase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Egyéb megjegyzések
Horn, E.H., et al. 1995. Clin. Sci. 89, 91.
Frieling, T., et al. 1994. Am. J. Physiol. 266, G132.
Huttemeier, P.C., et al. 1993. Prostaglandins 45, 177.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3