P4505
Protamine sulfate
powder
Szinonimák:
Clupeine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Protamine sulfate salt from herring, Grade III, histone, free(Millon test)
biológiai forrás
fish (herring)
Minőségi szint
típus
Grade III
form
powder
szennyeződések
histone, free (Millon test)
oldhatóság
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3