SAE0112
β2-Microglobulin from human urine
≥98% (SDS-PAGE), solution
Szinonimák:
β2-Microglobulin from human urine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
solution
szennyeződések
Infectious Agents, tested
oldhatóság
water: soluble
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... B2M(567)
Általános leírás
β2 microglobulin (β2-M) is a polypeptide that associates with the heavy chain of class I major histocompatibility complex (MHC) antigens on the cell surface. It is a non-glycosylated protein, synthesized by all nucleated cells. Its secondary structure comprises of seven β-strands, arranged into two β-sheets connected by a single disulfide bridge.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)