Fontos dokumentumok
1.10123
Sigma-Aldrich
Protamine sulfate
for biochemistry
Szinonimák:
Protamine sulfate, Salmine sulfate
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Figyelmeztetés
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Analízis megjegyzés
Nitrogen content (Kjeldahl; calc.on dried substance): 22.5 - 25.5 %
Assay of sulfate (gravimetrically; calc. on dried substance): 16 - 22 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, crystalline powder
Appearance of solution (5 g/l; water): clear to almost clear, colorless to slightly yellow
Absorbance (260-280 nm, 10 g/l, 1 cm, water): ≤ 0.1
Spec. rotation (α 20/D, 10 g/l, hydrochloric acid 0.1 mol/l, calc. on dried substance): -65 to -85
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Hg (Mercury): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 5 %
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3