P1537
Polyadenylic acid-Polyuridylic acid sodium salt
double-stranded homopolymer
Szinonimák:
Poly[A]•Poly[U]
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)(O)O.[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O)(O)O
InChI
1S/C10H14N5O7P.C9H13N2O9P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,10-;4-,6-,7-,8-/m11/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGQHQOKIMNKUEF-ZLOOHWKQSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)