Fontos dokumentumok
GE27-4110-01
Poly (A)
Cytiva 27-4110-01, pack of 100 mg
Szinonimák:
Polyadenylated RNA, Polyadenylic acid
About This Item
UNSPSC kód:
41116006
NACRES:
NA.51
kiszerelés
pack of 100 mg
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 27-4110-01
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Polyadenylic acid (Poly(A)), a single-stranded RNA homopolymer, has an average chain length of >200 nucleotides. It is ribonuclease tested.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Polyadenylic acid (Poly(A)) is mainly used in drug development research to assess the binding of possible therapeutic drugs to mRNA.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)