P2194
Phosphate Buffered Saline
powder, pH 6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml), with 3% Non-Fat Milk
Szinonimák:
NFDM blocking buffer, PBS with 3% NFDM, Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Dry Milk
About This Item
Javasolt termékek
product name
Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Milk, pH 7.4,
form
powder
Minőségi szint
pH
6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml)
oldhatóság
water: soluble
Alkalmazás
Kiszerelés
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1