MABS514
Anti-Keap1 Antibody, clone 144
clone 144, from rat
Szinonimák:
Kelch-like ECH-associated protein 1, Cytosolic inhibitor of Nrf2, INrf2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
144, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KEAP1(9817)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Keap1 in extracts from mouse embreyonic fibroblasts (MEF′s) (Watai, Y., et al. (2007). Genes to Cells. 12:1163-1178).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Keap1 in transfected HeLa cells (Tsuchiya, Y., et al. (2011). Mole. and Cell Biol. 31(22):4500-4512).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Keap1 in mouse embreyonic fibroblasts (MEF′s) cells (Watai, Y., et al. (2007). Genes to Cells. 12:1163-1178).
Signaling
Signaling Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Keap1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1