Fontos dokumentumok
18846
Phalloidin–Atto 655
suitable for fluorescence, ≥90.0% (sum of isomers, HPLC)
Szinonimák:
Atto 655 Phalloidin
Teszt
≥90.0% (sum of isomers, HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
áteresztőképesség
254 nm
655 nm
fluoreszcencia
λex 663 nm; λem 684 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
UV-elnyelés
λ: 651- 657 nm Amax
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.
Az Atto színezékek olyan fluoreszcens színezékek sorozata, amelyek megfelelnek a modern fluoreszcens technológiák kritikus igényeinek.