Fontos dokumentumok
49409
Phalloidin-Atto 488
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Szinonimák:
Atto 488, Atto 488 Phalloidin
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
λ
in water
UV-elnyelés
λ: 499-505 nm Amax
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Strong Absorption.
- High Fluorescence quantum yield.
- High Photostability.
- Minimal Triplet formation.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.
Az Atto színezékek olyan fluoreszcens színezékek sorozata, amelyek megfelelnek a modern fluoreszcens technológiák kritikus igényeinek.