Merck
P1547
Sigma-Aldrich
Palmitoleyl alcohol
≥98% (capillary GC)
Szinonimák:
cis-9-Hexadecenol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H32O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.42
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥98% (capillary GC)
lipidtípus
omega FAs
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h7-8,17H,2-6,9-16H2,1H3/b8-7-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBIYNOAMNIKVKF-FPLPWBNLSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Annemieke de Jong et al.
Nature immunology, 15(2), 177-185 (2013-12-24)
T cells autoreactive to the antigen-presenting molecule CD1a are common in human blood and skin, but the search for natural autoantigens has been confounded by background T cell responses to CD1 proteins and self lipids. After capturing CD1a-lipid complexes, we
Sarah Nicolai et al.
Science immunology, 5(43) (2020-01-05)
During industrialization, humans have been exposed to increasing numbers of foreign chemicals. Failure of the immune system to tolerate drugs, cosmetics, and other skin products causes allergic contact dermatitis, a T cell-mediated disease with rising prevalence. Models of αβ T