Fontos dokumentumok
P0110
Anti-Prion Protein antibody, Mouse monoclonal
clone 8H4, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Prion Protein antibody produced in mouse, Anti-AA960666, Anti-CD230, Anti-PRIP, Anti-PrP, Anti-PrP<C>, Anti-PrPSc, Anti-Prn-i, Anti-RP23-401J24.1, Anti-Sinc
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
8H4, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 25-35 kDa
faj reaktivitás
bovine, mouse, monkey, human, sheep, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1.5 mg/mL
technika/technikák
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using mouse brain extract
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... PRNP(281427)
human ... PRNP(5621)
mouse ... Prnp(19122)
rat ... Prnp(24686)
sheep ... PRNP(493887)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- immunoelectron microscopy
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)