Fontos dokumentumok
SAB5700521
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PERK-T982 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
EIF2AK3, PEK, PERK, WRS
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
mouse, human, rat
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
125
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
1.67 mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr982)
Géninformáció
human ... EIF2AK3(9451)
Általános leírás
The protein encoded by this gene phosphorylates the alpha subunit of eukaryotic translation-initiation factor 2, leading to its inactivation, and thus to a rapid reduction of translational initiation and repression of global protein synthesis. This protein is thought to modulate mitochondrial function. It is a type I membrane protein located in the endoplasmic reticulum (ER), where it is induced by ER stress caused by malfolded proteins. Mutations in this gene are associated with Wolcott-Rallison syndrome.
Immunogén
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T980 of human PERK.
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)