Fontos dokumentumok
SAB4200142
Anti-ADAR2 antibody, Mouse monoclonal
clone ADAR2-8, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-ADARB1, Anti-Adenosine Deaminase, RNA-specific B1, Anti-DRABA2, Anti-DRADA2, Anti-RED1, Anti-RNA Editase 1, Anti-RNA-editing enzyme 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ADAR2-8, monoclonal
molekulatömeg
antigen ~81 kDa
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1-2 μg/mL using HL-60 total cell extract
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ADARB1(104)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)