Fontos dokumentumok
P0068
Anti-p62/SQSTM1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Sequestosome 1, Anti-Ubiquitin-binding protein p62
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~62 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using whole extract of NIH-3T3 cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of rat PC12 cells
western blot: 4-8 μg/mL using whole extracts of human A549 cells.
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SQSTM1(8878)
mouse ... Sqstm1(18412)
rat ... Sqstm1(113894)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- in immunoblotting
- in immunoprecipitation
- as a probe to determine the presence and roles of p62 protein/sequestosome 1 in processes such as autophagy
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)