Fontos dokumentumok
O8264
Anti-ORAI1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CRACM1, Anti-Calcium release-activated calcium channel protein 1, Anti-TMEM142A, Anti-Transmembrane protein 142A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~35 kDa (non-glycosylated)
antigen ~50 kDa (glycosylated)
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells expressing ORAI1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ORAI1(84876)
mouse ... Orai1(109305)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)