AB9868
Anti-Orai1 Antibody, Intracellular
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ORAI1(84876)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence: 1:1,000-1:2,500
Immunoprecipitation: 1 µg
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2