Fontos dokumentumok
SAB4200273
Anti-Orai1 antibody, Mouse monoclonal
clone ORAI1-89, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-CRACM1, Monoclonal Anti-ORAI calcium release-activated calcium modulator 1, Monoclonal Anti-ORAT1, Monoclonal Anti-TMEM142A, Monoclonal Anti-calcium release-activated calcium channel protein 1, Monoclonal Anti-transmembrane protein 142A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ORAI1-89, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~30 kDa (non-glycosylated Orai1)
antigen ~50 kDa (glycosylated Orai1)
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human Orai1.
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ORAI1(84876)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting,
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- proximity ligation assay.