Fontos dokumentumok
RAB0093
Sigma-Aldrich
Human CNTF ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type plasma
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 200 pg/mL
standard curve range: 0.823-200 ng/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CNTF(1270)
Általános leírás
The Human CNTF ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human CNTF in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogén
Recombinant Human CNTF
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ciliary neurotrophic factor (CNTF) is part of the cytokine family. It signals through the glycoprotein 130 and LIF receptor β subunit. The protein has neuroprotective effects and activates astrocytes. CNTF also has a role in the differentiation of neural stem cells and is involved in neurotransmitter synthesis.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The neuroprotective agent CNTF decreases neuronal metabolites in the rat striatum: an in vivo multimodal magnetic resonance imaging study
Maria-Angeles
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism (2015)
Role of ciliary neurotrophic factor in the proliferation and differentiation of neural stem cells.
Ding J
Journal of Alzheimer'S Disease (2013)
Ciliary neurotrophic factor (CNTF): New facets of an old molecule for treating neurodegenerative and metabolic syndrome pathologies.
Pasquin S
Cytokine & Growth Factor Reviews (2015)
Neuroprotective properties of ciliary neurotrophic factor on retinoic acid (RA)-predifferentiated SH-SY5Y neuroblastoma cells.
Wang K
Folia Neuropathologica (2014)
I-Mo Fang et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 30(9), 757-770 (2014-08-15)
To investigate the efficacy and mechanisms of non-c-Myc induced pluripotent stem cell (iPSC) transplantation in a rat model of retinal oxidative damage. Paraquat was intravitreously injected into Sprague-Dawley rats. After non-c-Myc iPSC transplantation, retinal function was evaluated by electroretinograms (ERGs).