5.06306
IKKε/TBK1 Inhibitor II, MRT67307
Szinonimák:
IKKε/TBK1 Inhibitor II, MRT67307, N-(3-(5-Cyclopropyl-2-(3-(morpholinomethyl)phenylamino)pyrimidin-4-ylamino)propyl)cyclobutanecarboxamide, TANK Binding Kinase 1/IKKinducible Inhibitor II, TANK Binding Kinase 1/IKKinducible Inhibitor II, N-(3-(5-Cyclopropyl-2-(3-(morpholinomethyl)phenylamino)pyrimidin-4-ylamino)propyl)cyclobutanecarboxamide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
amber
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C26H36N6O2/c33-25(21-5-2-6-21)28-11-3-10-27-24-23(20-8-9-20)17-29-26(31-24)30-22-7-1-4-19(16-22)18-32-12-14-34-15-13-32/h1,4,7,16-17,20-21H,2-3,5-6,8-15,18H2,(H,28,33)(H2,27,29,30,31)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKBGBACORPRCGG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water and salt.
Biokémiai/fiziológiai hatások
TBK1 kinase dimer interface
IKKe, MARK, SIK
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Tu, D., et al. Cell Reports3, 747.
Larabi, A., et al. Cell Reports3, 734.
Clark, K., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA109, 16986.
Clark, K., et al. 2011. Proc. Natl. Acad. Sci. USA108, 17093.
Clark, K., et al. 2011. Biochem. J.434, 93.
WGK
WGK 3