Merck
MTCA9004R
MTC Bio Autoclave Bags
8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm), red (black printed warnings)
Szinonimák:
biohazard bag
About This Item
UNSPSC kód:
24111500
NACRES:
NB.15
material
red (black printed warnings)
kiszerelés
pack of 100 ea (bulk bag)
gyártó/kereskedő neve
MTC Bio A9004R
Általános leírás
216mm x 279mm (8.5" x 11") Red Biohazard Bags w/ black printed markings, box of 100
Tulajdonságok és előnyök
  • Heavy gauge polypropylene
  • Large white marking areas
  • Strong seamless bottom
  • Printed biohazard symbol
Jogi információk
MTC is a trademark of MTC Bio