Fontos dokumentumok
Z760307
Ohaus® MB-23 and MB-25 moisture analyzers
Model MB23, AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
Szinonimák:
moisture meters
About This Item
UNSPSC kód:
41111502
NACRES:
NB.71
gyártó/kereskedő neve
Ohaus® 80252470 EU
mérőkapacitás mérési tartománya
110 g
parameter
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
platform átmérő
90 mm
Általános leírás
The MB23 has an IR heating element. The non-glass infrared heating element provides even heating and is ideal for food testing, textiles, wastewater, and ceramics applications.
The Moisture analyzers combine high quality construction and easy setup. The LCD display is backlit, and it has a standard RS232 port.
  • easy to clean design
  • heating chamber is low maintenance
  • compact footprint
Jogi információk
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)