Fontos dokumentumok
MTCA9004WR
MTC Bio Autoclave Bag Wire Rack Stand
holds autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm)
Szinonimák:
biohazard bag holder, biohazard bag lab stand
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.12
material
steel
Jellemzők
holds autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm)
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
MTC Bio A9004-WR
Általános leírás
Wire rack stand for 8.5 x 11" autoclave bags
Tulajdonságok és előnyök
  • sturdy steel construction
  • autoclavable
Jogi információk
MTC is a trademark of MTC Bio
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)