Fontos dokumentumok
MTCA8001R
MTC Bio BowTie Drawstring Biohazard Bags
high-density polyethylene, capacity 12 gal (45 L), W × L 25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm), with large marking area and sterilization indicator, pack of 100 ea
Szinonimák:
bio waste bag
About This Item
UNSPSC kód:
24111500
NACRES:
NB.15
material
high-density polyethylene
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
MTC Bio A8001R
Sz × H
25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm)
kapacitás
12 gal (45 L)
Általános leírás
Bowtie Biohazard bags, autoclave bag with drawstring, PE, 25 x 35in. (64 x 89cm), with marking area and sterilization indicator, 100/pk
Tulajdonságok és előnyök
  • Drawstring for instant closure
  • 12-16 gallon capacity, 25 x 35in.
  • (45-60 liter capacity, 64 x 89cm)
  • Bags fit perfect in Biohazard Bin
  • Bin has a hands-free foot pedal operated lid
Jogi információk
BowTie is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)